3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC902652-100G
APOSPC902652-100GEA 168 EUR
APOSPC902652-100G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formula: C₉H₇FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425895
Núm. CAS: 24654-55-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR