4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC902663-1G
APOSPC902663-1GEA 531 EUR
APOSPC902663-1G
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215837
Núm. CAS: 713-11-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR