2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC902702-1G PC902702-25G PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA 94.5 EUR
APOSPC902702-1G APOSPC902702-25G APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formula: C₉H₁₁FO₃S
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658061
Núm. CAS: 383-50-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR