3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC909608-1G
APOSPC909608-1GEA 632 EUR
APOSPC909608-1G
3-Fluoro-5-phenylpyridine 97%
3-Fluoro-5-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14701970
Núm. CAS: 1214374-67-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR