Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC9097-100G PC9097-5G
APOSPC9097-100GEA 134 EUR
APOSPC9097-100G APOSPC9097-5G
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Pto. de fusión: 247…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318998
Núm. CAS: 144025-03-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR