3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910084-1G
APOSPC910084-1GEA 538 EUR
APOSPC910084-1G
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185447
Núm. CAS: 1214342-64-9