2,4-Difluoro-3-chloroanisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910097-1G
APOSPC910097-1GEA 632 EUR
APOSPC910097-1G
2,4-Difluoro-3-chloroanisole 95%
2,4-Difluoro-3-chloroanisole
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415544
Núm. CAS: 1261472-07-4