1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC910301-1G
APOSPC910301-1GEA 364 EUR
APOSPC910301-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol 95%
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-ol
Formula: C₉H₇FN₂O
MW: 178,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23111092
Núm. CAS: 77458-31-2