2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC910910-5G
APOSPC910910-5GEA 683 EUR
APOSPC910910-5G
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole 95%
2-(Chloromethyl)-3-fluoroanisole
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185598
Núm. CAS: 339586-05-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR