Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC9442-5G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-25G
Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico
Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. de fusión: 182…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130055
Núm. CAS: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR