1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazine

PC9612-1G
APOSPC9612-1GEA 125 EUR
APOSPC9612-1G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Formula: C₁₀H₁₃F₃N₄
MW: 246.24 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728997
Núm. CAS: 238403-48-0
UN: 3263
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR