Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Dihidroxi(2,5-difluorofenil)borano

PC9634-1G
APOSPC9634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9634-1G
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863171
Núm. CAS: 193353-34-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR