3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC9993-250MG
APOSPC9993-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC9993-250MG
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₆F₂N₂
MW: 180,154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01940429
Núm. CAS: 474707-70-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR