Acetic acid:chloroform (3:2) (v/v), puro
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
145365.1212
APPC145365.1212EA 97.8 EUR
APPC145365.1212
Acetic acid:chloroform (3:2) (v/v), puro
Acetic acid:chloroform
Temperatura de almacenaje: Ambiente
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloroform (A2640) 2 Parts (v/v)
Acetic Acid (A0662) 3 Parts (v/v)