Giemsa tincione clinical diagnosis
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Tinte de Giemsa
251338.1610
APPC251338.1610EA 117 EUR
APPC251338.1610
Giemsa tincione clinical diagnosis
Giemsa tincione
Azur-eosin-methylene blue solution according to Giemsa (slow) for clinical diagnosis.
Suitable for hematology, blood smear staining.
COMPOSITION:
Azur-Eosin-Methylene Blue dye according to Giemsa: 0.5 g
Methanol: 50 ml
Glycerol: 50 ml
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081642
Núm. CAS: 51811-82-6
UN: 1230
ADR: 3(6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability for hematology stain passes test