Safranina O para microscopía (C.I. 50240)
Proveedor: PanReac AppliChem
A0427.0100
APPCA0427.0100EA 309 EUR
APPCA0427.0100
Safranina O para microscopía (C.I. 50240)
Safranina O
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidad: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8