Agua, Purified, sterile
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
AX021376EA 125 EUR
AX021376
Agua, Purified, sterile
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Membrane filtration according to PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)