Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20028.03
B20028.03EA 76.8 EUR
B20028.03
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride 97%
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 121071-71-4 Molecular Formula: C8H9NO4S.HCl Formula Weight: 251.69 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD00205189
Formula: C₈H₁₀ClNO₄S
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205189
Núm. CAS: 121071-71-4