Tetracloroetileno ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B20089.0F B20089.AP
B20089.0FEA 76.8 EUR
B20089.0F B20089.AP
Tetracloroetileno ≥99%
Tetracloroetileno

Purity: 99% CAS No.: 127-18-4 Molecular Formula: C2Cl4 Formula Weight: 165.83 Refractive Index: 1.5055 Odour: Ether-like Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1361721 Merck Reference: 14,9190 UN No.: 1897 MDL No.: MFCD00000834

Formula: C₂Cl₄
Pto. Ebullición: 120…121 °C
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,623
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000834
Núm. CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,9190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR