N,N-Dimetiletilendiamina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Dimetilaminoetilamina, 2-Aminoetildimetilamina

B20182.18 B20182.22 B20182.30
B20182.18EA 44.7 EUR
B20182.18 B20182.22 B20182.30
N,N-Dimetiletilendiamina 97%
N,N-Dimetiletilendiamina

Purity: 97% CAS No.: 108-00-9 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -70° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 605279 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008175

Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0.810
Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR