2,3,6-Trifluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B20379.03 B20379.06
B20379.03EA 40.7 EUR
B20379.03 B20379.06
2,3,6-Trifluorofenol ≥98%
2,3,6-Trifluorofenol
Purity: 98% CAS No.: 113798-74-6 Molecular Formula: C6H3F3O Formula Weight: 148.09 Flash Point: 63°(145°F) Melting Point: 31-36° Beilstein Reference: 4976927 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061214
Formula: C₆H₃F₃O
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31…36 °C
Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061214
Núm. CAS: 113798-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II