m-Anísohidrazida ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

B20956.06 B20956.14
B20956.06EA 28.4 EUR
B20956.06 B20956.14
m-Anísohidrazida ≥98%
m-Anísohidrazida

Purity: 98+% CAS No.: 5785-06-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 90-94° Beilstein Reference: 2092135

Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007601
Núm. CAS: 5785-06-8
EINECS: 227-310-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR