4-Cloro-m-xileno ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B21275.09 B21275.18
B21275.09EA 50.4 EUR
B21275.09 B21275.18
4-Cloro-m-xileno ≥97%
4-Cloro-m-xileno

Purity: 97% CAS No.: 95-66-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060644

Formula: C₈H₉Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060644
Núm. CAS: 95-66-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR