Ácido (2,5-difluorofenil)acético ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B21595.03 B21595.06 B21595.14
B21595.03EA 34.2 EUR
B21595.03 B21595.06 B21595.14
Ácido (2,5-difluorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,5-difluorofenil)acético

Purity: 98% CAS No.: 85068-27-5 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 6844956

Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010000
Núm. CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR