[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B21690.06 B21690.14 B21690.22
B21690.06EA 49.2 EUR
B21690.06 B21690.14 B21690.22
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno ≥98%
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno

Purity: 98% CAS No.: 938-09-0 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Melting Point: 52-55° Boiling Point: 168-174°/7mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00025047

Formula: C₈H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 168…174 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025047
Núm. CAS: 938-09-0
EINECS: 213-337-5
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR