Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B21791.06 B21791.14
B21791.06EA 69.7 EUR
B21791.06 B21791.14
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥99%
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico

Purity: 99% CAS No.: 16712-64-4 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 2692084

Formula: C₁₁H₈O₃
Pto. de fusión: 248…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060070
Núm. CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR