Benzoato de vinilo 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B21805.22 B21805.36
B21805.22EA 82.6 EUR
B21805.22 B21805.36
Benzoato de vinilo 95%
Benzoato de vinilo

Purity: 95% CAS No.: 769-78-8 Molecular Formula: C9H8O2 Formula Weight: 148.16 Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 73-74°/8mm Beilstein Reference: 2041125 MDL No.: MFCD00048141

Formula: C₉H₈O₂
Pto. Ebullición: 73…74 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,070
Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048141
Núm. CAS: 769-78-8
EINECS: 212-214-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR