1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol tech. 90%, grado técnico

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B22008.09 B22008.18 B22008.30
B22008.09EA 99 EUR
B22008.09 B22008.18 B22008.30
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol tech. 90%, grado técnico
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol

Purity: 90% CAS No.: 6160-65-2 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 609349 MDL No.: MFCD00005289

Formula: C₇H₆N₄S
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005289
Núm. CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR