Fucsina (ácida)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-(1-(4-amino-3-metil-5-sulfonatofenil)-1-(4-amino-3-sulfonatofenil)metilen)ciclohexa-1,4-dienosulfonico
B22222.14 B22222.22 B22222.36
B22222.14EA 85.8 EUR
B22222.14 B22222.22 B22222.36
Fucsina (ácida)
Fucsina (ácida)
CAS No.: 3244-88-0 Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3 Formula Weight: 585.53 Beilstein Reference: 4111656 Merck Reference: 14,107 MDL No.: MFCD00013286
Formula: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585.55 g/mol
Pto. de fusión: > 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013286
Núm. CAS: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Índice Merck: 14,107