5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Chloro-1-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolinone

B22521.18 B22521.09 B22521.30
B22521.18EA 213 EUR
B22521.18 B22521.09 B22521.30
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98%
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone

Purity: 98% CAS No.: 53786-28-0 Molecular Formula: C12H14ClN3O Formula Weight: 251.71 Melting Point: 227-230° MDL No.: MFCD02684518

Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O
MW: 251.72 g/mol
Pto. de fusión: 227…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093793
Núm. CAS: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR