Acetato de fenilo 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B22561.0B B22561.30
B22561.0BEA 113 EUR
B22561.0B B22561.30
Acetato de fenilo 97%
Acetato de fenilo

Purity: 99% CAS No.: 122-79-2 Molecular Formula: CH3CO2C6H5 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 636458 Merck Reference: 14,7267 MDL No.: MFCD00008699

Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 195…196 °C
Densidad: 1,075
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008699
Núm. CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Índice Merck: 14,7267

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR