4-Methyloctanoic acid ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B22616.06 B22616.14
B22616.06EA 52.8 EUR
B22616.06 B22616.14
4-Methyloctanoic acid ≥98%
4-Methyloctanoic acid

Purity: 98% CAS No.: 54947-74-9 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4335 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 1755426 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051938

Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 272 °C
Densidad: 0,910
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051938
Núm. CAS: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR