Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B22835.03 B22835.06 B22835.14
B22835.03EA 38.6 EUR
B22835.03 B22835.06 B22835.14
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico ≥98%
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico

Purity: 98% CAS No.: 98437-23-1 Molecular Formula: C8H7BO2S Formula Weight: 178.02 Melting Point: ca 255° Beilstein Reference: 1637924

Formula: C₈H₇BO₂S
Pto. de fusión: ∼ 255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075674
Núm. CAS: 98437-23-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR