2-Etil-2-oxazolina ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B23287.22 B23287.36
B23287.22EA 56.8 EUR
B23287.22 B23287.36
2-Etil-2-oxazolina ≥99%
2-Etil-2-oxazolina

Purity: 99% CAS No.: 10431-98-8 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Amine-like pH: 10-12 Melting Point: -62° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 105464 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00005302

Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 128…129 °C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,981
Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005302
Núm. CAS: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR