3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B23349.03 B23349.06 B23349.14
B23349.03EA 46.3 EUR
B23349.03 B23349.06 B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride

Purity: 97% CAS No.: 26177-43-5 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00012858

Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012858
Núm. CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR