Piperidina-N-carbaldehido ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B23452.30 B23452.0B B23452.18
B23452.30EA 126 EUR
B23452.30 B23452.0B B23452.18
Piperidina-N-carbaldehido ≥99%
Piperidina-N-carbaldehido

Purity: 99% CAS No.: 2591-86-8 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -31° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 107697 MDL No.: MFCD00006483

Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 222 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,019
Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006483
Núm. CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR