3-Fluorobencilamina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: (3-Fluorophenyl)methanamine

B23527.06 B23527.09 B23527.14
B23527.06EA 72.7 EUR
B23527.06 B23527.09 B23527.14
3-Fluorobencilamina 97%
3-Fluorobencilamina

Purity: 97% CAS No.: 100-82-3 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5150 Odour: Amine-like Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1446928 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008113

Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 186 °C
Densidad: 1.097
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008113
Núm. CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR