3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 3-sulphobenzoate
B23556.14 B23556.22 B23556.36
B23556.14EA 30.1 EUR
B23556.14 B23556.22 B23556.36
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt ≥97%
3-Sulphobenzoic acid monosodium salt
Purity: 97% CAS No.: 17625-03-5 Molecular Formula: C7H5NaO5S Formula Weight: 224.17 MDL No.: MFCD00066378
Formula: C₇H₅NaO₅S
MW: 224.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066378
Núm. CAS: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5