Dietilmalonato de dietilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

B23810.14 B23810.22 B23810.36
B23810.14EA 61.3 EUR
B23810.14 B23810.22 B23810.36
Dietilmalonato de dietilo ≥98%
Dietilmalonato de dietilo

Purity: 98% CAS No.: 77-25-8 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 94°(202°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 228-230° Merck Reference: 14,3789 MDL No.: MFCD00009132

Formula: C₁₁H₂₀O₄
Pto. Ebullición: 228…230 °C
Densidad: 0,990
Pto. de inflamación: 94 °C (202 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009132
Núm. CAS: 77-25-8
EINECS: 201-016-2
Índice Merck: 14,3789

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR