Timolftaleína
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23896.30 B23896.18 B23896.09
B23896.30EA 362 EUR
B23896.30 B23896.18 B23896.09
Timolftaleína
Timolftaleína
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Formula: C₂₈H₃₀O₄
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005909
Núm. CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Índice Merck: 14,9401