Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B24305.06 B24305.14
B24305.06EA 56.1 EUR
B24305.06 B24305.14
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,6-dimetoxifenil)metabórico

Purity: 97+% CAS No.: 23112-96-1 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 106-108° Beilstein Reference: 3032352

Formula: C₈H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318987
Núm. CAS: 23112-96-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR