Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24393.18
B24393.18EA 42.1 EUR
B24393.18
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 16827-96-6 Molecular Formula: H4CoNO4P.H2O Formula Weight: 189.96 (171.94anhy) MDL No.: MFCD02683114
Formula: H₄CoNO₄P·H₂O
MW: 189,96 g/mol (171,94 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683114
Núm. CAS: 16827-96-6
EINECS: 238-633-1
Índice Merck: 14,513