Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

B24676.06 B24676.14 B24676.22
B24676.06EA 33.2 EUR
B24676.06 B24676.14 B24676.22
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo 96%
Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo

Purity: 96% CAS No.: 2905-62-6 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.5820 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1940681 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00009817

Formula: C₇H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 24…28 °C
Densidad: 1,478
Pto. de inflamación: 137 °C (278 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009817
Núm. CAS: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR