2,4,6-Trimetiltiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24798.03
B24798.03EA 48.9 EUR
B24798.03
2,4,6-Trimetiltiofenol ≥97%
2,4,6-Trimetiltiofenol
Purity: 97% CAS No.: 1541-10-2 Molecular Formula: C9H12S Formula Weight: 152.25 MDL No.: MFCD00218475
Formula: C₉H₁₂S
MW: 152.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218475
Núm. CAS: 1541-10-2