1-Benciloxi-4-bromobenceno ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene

B24923.03 B24923.06 B24923.14
B24923.03EA 22.9 EUR
B24923.03 B24923.06 B24923.14
1-Benciloxi-4-bromobenceno ≥97%
1-Benciloxi-4-bromobenceno

Purity: 97% CAS No.: 6793-92-6 Molecular Formula: C13H11BrO Formula Weight: 263.14 Melting Point: 61-63° Boiling Point: 166-167°/3mm MDL No.: MFCD00028016

Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Pto. Ebullición: 166…167 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00028016
Núm. CAS: 6793-92-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR