Sodium phenoxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B25002.18 B25002.30
B25002.18EA 88.6 EUR
B25002.18 B25002.30
Sodium phenoxide ≥98%
Sodium phenoxide
Purity: 98% CAS No.: 139-02-6 Molecular Formula: C6H5NaO Formula Weight: 116.09 Odour: Phenol-like Melting Point: 300° UN No.: 2905 MDL No.: MFCD00013134
Formula: C₆H₅NaO
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013134
Núm. CAS: 139-02-6
EINECS: 205-347-3
ADR: 8,III