Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B25063.09
B25063.09EA 120 EUR
B25063.09
Formaldoxime trimer hydrochloride 95%
Formaldoxime trimer hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 6286-29-9 Molecular Formula: C3H9N3O3.HCl Formula Weight: 171.57 Melting Point: ca 128° dec. Beilstein Reference: 3690722 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012778
Formula: C₃H₉N₃O₃·HCl
Pto. de fusión: ∼ 128 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012778
Núm. CAS: 6286-29-9
EINECS: 222-440-4
ADR: 6.1,II