2-Amino-5-iodopiridina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Iodo-2-piridilamina

B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 39.8 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopiridina 97%
2-Amino-5-iodopiridina

Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738

Formula: C₅H₅IN₂
MW: 220.01 g/mol
Pto. Ebullición: 271
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160312
Núm. CAS: 20511-12-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR