2-Amino-5-iodopiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 39.8 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopiridina 97%
2-Amino-5-iodopiridina
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Formula: C₅H₅IN₂
Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160312
Núm. CAS: 20511-12-0