Fenantridin-6(5H)-ona 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

B25187.03 B25187.06
B25187.03EA 65.6 EUR
B25187.03 B25187.06
Fenantridin-6(5H)-ona 96%
Fenantridin-6(5H)-ona

Purity: 96% CAS No.: 1015-89-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 288-294° Beilstein Reference: 140641

Formula: C₁₃H₉NO
Pto. de fusión: 288…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004988
Núm. CAS: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR